EDTA Trikaliumsalz
Lieferant: Molekula
MOLE52369963-100GEA 131 EUR
MOLE52369963-100G
EDTA Trikaliumsalz
EDTA Trikaliumsalz
Formel: C₁₀H₁₃K₃N₂O₈
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013304
CAS-Nummer: 17572-97-3
EINECS: 241-543-5