Neutralrot
Lieferant: Molekula
Synonyme:
Basisrot 5
, 2-Amino-8-(dimethylamino)-3-methylphenaziniumchlorid
, N8,N8,3-Trimethyl-2,8-phenazindiamin Monohydrochlorid
MOLEM27400744EA
0
EUR
MOLEM27400744
Neutralrot
Neutralrot
Formel:
C₁₅H₁₇ClN₄ Molekulargewicht: 288,78 g/mol Schmelzpunkt: 290 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012651 CAS-Nummer: 553-24-2 EINECS: 209-035-8 Merck Index: 12,06571 |