α-Brom-m-toluonitril
Lieferant: Molekula
Synonyme: 3-(Brommethyl)benzoesäurenitril3-(Brommethyl)benzonitrilm-(Brommethyl)benzonitril
MOLEM28051454EA 143 EUR
MOLEM28051454
α-Brom-m-toluonitril
α-Brom-m-toluonitril
Formel: C₈H₆BrN
Molekulargewicht: 196,05 g/mol
Siedepunkt: 130 °C (4 mmHg)
Schmelzpunkt: 90…93 °C
MDL Number: MFCD00001809
CAS-Nummer: 28188-41-2
EINECS: 248-890-1
UN-Nummer: 2923
ADR: 8,II