o-Toluonitril
Lieferant: Molekula
Synonyme: 2-Methylbenzoesäurenitril2-Methylbenzonitrilo-Methylbenzonitril
MOLEM28286031EA 244 EUR
MOLEM28286031
o-Toluonitril
o-Toluonitril
Formel: C₈H₇N
Molekulargewicht: 117,15 g/mol
Siedepunkt: 205 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –13 °C
Dichte: 0,99 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001792
CAS-Nummer: 529-19-1
EINECS: 208-451-7
Merck Index: 12,09675