Pyridiniumchlorid
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: Pyridin HClPyridin Hydrochlorid
MOLE21857871-100GEA 92.1 EUR
MOLE21857871-100G
Pyridiniumchlorid
Pyridinium chloride
Formel: C₅H₆ClN
Molekulargewicht: 115,56 g/mol
Siedepunkt: 222,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 144 °C
Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012802
CAS-Nummer: 628-13-7
EINECS: 211-027-4