2,4,5-Trimethylthiazol
Lieferant: Molekula
MOLEM35548091EA 0 EUR
MOLEM35548091
2,4,5-Trimethylthiazol
2,4,5-Trimethylthiazole
Formel: C₆H₉NS
Molekulargewicht: 127,21 g/mol
Siedepunkt: 165 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,013 g/cm³ (16 °C)
MDL Number: MFCD00005332
CAS-Nummer: 13623-11-5
EINECS: 237-107-9