Methylpropiolat
Lieferant: Molekula
Synonyme:
Propiolsäuremethylester
, Acetylencarbonsäuremethylester
, 2-Propinsäuremethylester
, Propinsäuremethylester
, Methylacetylencarboxylat
MOLE14690909-25GEA
0
EUR
MOLE14690909-25G
Methylpropiolat
Methylpropiolat
Formel:
C₄H₄O₂ Molekulargewicht: 84,07 g/mol Siedepunkt: 105 °C (1013 hPa) Dichte: 1,196 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00008572 CAS-Nummer: 922-67-8 EINECS: 213-083-5 UN-Nummer: 3272 ADR: 3,II |