tert-Butylbromacetat
Lieferant: Molekula
MOLE33912880-100GEA 168 EUR
MOLE33912880-100G
tert-Butylbromacetat
tert-Butylbromacetat
Formel: BrCH₂COOC(CH₃)₂
Molekulargewicht: 195,06 g/mol
Siedepunkt: 50 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,338 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000188
CAS-Nummer: 5292-43-3
EINECS: 226-133-6