3-Acetylindol
Lieferant: Molekula
Synonyme: 3-Indolyl methyl ketoneIndol-3-ylmethylketon3-Indolylmethylketon1-(3-Indolyl)-1-ethanon
MOLEM39696970EA 0 EUR
MOLEM39696970
3-Acetylindol
3-Acetylindol
Formel: C₁₀H₉NO
Molekulargewicht: 159,19 g/mol
Siedepunkt: 144…145 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 186…189 °C
MDL Number: MFCD00005626
CAS-Nummer: 703-80-0
EINECS: 211-875-5