2-Naphthalinsulfonsäure
Lieferant: Molekula
Synonyme:
β-Naphthalinsulfonsäure
, Naphthalin-2-sulfonsäure
MOLEM42473625EA
0
EUR
MOLEM42473625
2-Naphthalinsulfonsäure
2-Naphthalenesulphonic acid
Formel:
C₁₀H₈O₃S Molekulargewicht: 208,24 g/mol Siedepunkt: ∼350 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 124 °C Dichte: 1,441 g/cm³ (25 °C) |
MDL Number:
MFCD00149271 CAS-Nummer: 120-18-3 EINECS: 204-375-3 Merck Index: 12,06464 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...