4-(Trifluormethoxy)-o-toluidin
Lieferant: Molekula
Synonyme:
4-(Trifluormethoxy)-2-toluidin
, 2-Amino-5-(trifluormethoxy)toluol
, 2-Methyl-4-(trifluormethoxy)anilin
MOLE12533371-5GEA
0
EUR
MOLE12533371-5G
4-(Trifluormethoxy)-o-toluidin
4-(Trifluormethoxy)-o-toluidin
Formel:
C₈H₈F₃NO Molekulargewicht: 191,15 g/mol |
MDL Number:
MFCD01631541 CAS-Nummer: 86256-59-9 UN-Nummer: 2810 ADR: 6.1,III |