5-Amino-3-methylisoxazol
Lieferant: Molekula
MOLE16649092-5GEA 0 EUR
MOLE16649092-5G
5-Amino-3-methylisoxazol
5-Amino-3-methylisoxazole
Formel: C₄H₆N₂O
Molekulargewicht: 98,1 g/mol
Siedepunkt: 194 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 84 °C
MDL Number: MFCD00003151
CAS-Nummer: 14678-02-5
EINECS: 238-719-9