2-Thenoesäure
Lieferant: Molekula
Synonyme: 2-ThiophencarbonsäureThiophen-2-carbonsäure
MOLE26032569-100GEA 0 EUR
MOLE26032569-100G
2-Thenoesäure
2-Thenoesäure
Formel: C₅H₄O₂S
Molekulargewicht: 128,15 g/mol
Siedepunkt: 260 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 123…125 °C
MDL Number: MFCD00005437
CAS-Nummer: 527-72-0
EINECS: 208-423-4
Merck Index: 12,09491