Dinatriumsuccinat

Lieferant: Molekula

Synonyme: 1,4-Butandisäure DinatriumsalzNatriumsuccinat dibasischBernsteinsäure Dinatriumsalz

MOLE11691298-500GEA 136 EUR
MOLE11691298-500G
Dinatriumsuccinat
Dinatriumsuccinat
Formel: C₄H₄Na₂O₄
Molekulargewicht: 162,05 g/mol
Dichte: 1,88 g/cm³ (30 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002790
CAS-Nummer: 150-90-3
EINECS: 205-778-7
Merck Index: 12,08828

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR