2-Aminothiazol
Lieferant: Molekula
Synonyme: Thiazol-2-ylamin
MOLE10637809-500GEA 124 EUR
MOLE10637809-500G
2-Aminothiazol
2-Aminothiazole
Formel: C₃H₄N₂S
Molekulargewicht: 100,14 g/mol
Siedepunkt: 216 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 86…89 °C
Dichte: 1,5 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005325
CAS-Nummer: 96-50-4
EINECS: 202-511-6
Merck Index: 13,00479