Nitroprussid-Natrium Dihydrat
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: di-Natriumnitrosylpentacyanoferrat(III) DihydratDinatriumpentacyanonitrosylferrat(III) DihydratNatriumnitrosopentacyanoferrat(III) DihydratNatriumnitroprussiat Dihydratdi-Natriumpentacyanonitrosylferrat(III) Dihydrat
MOLEM53304842EA 530 EUR
MOLEM53304842
Nitroprussid-Natrium Dihydrat
Nitroprussid-Natrium Dihydrat
Formel: Na₂[Fe(CN)₅NO]·2H₂O
Molekulargewicht: 297,95 g/mol
Dichte: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149192
CAS-Nummer: 13755-38-9
EINECS: 238-373-9
UN-Nummer: 1588
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08794