2-Thiophenmethanol

Lieferant: Molekula

Synonyme: 2-(Hydroxymethyl)thiophenThiophen-2-methanol2-Thienylmethanol

MOLE40682099-25GEA 0 EUR
MOLE40682099-25G
2-Thiophenmethanol
2-Thiophenmethanol
Formel: C₅H₆OS
Molekulargewicht: 114,17 g/mol
Siedepunkt: 207 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 0 °C
Dichte: 1,206 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005454
CAS-Nummer: 636-72-6
EINECS: 211-264-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR