2-Isopropoxyphenol

Lieferant: Molekula

MOLE41341431-100GEA 92.3 EUR
MOLE41341431-100G
2-Isopropoxyphenol
2-Isopropoxyphenol
Formel: C₉H₁₂O₂
Molekulargewicht: 152,19 g/mol
Siedepunkt: 63…66 °C (0,15 mmHg)
Schmelzpunkt: 206…207 °C
Dichte: 1,03 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002184
CAS-Nummer: 4812-20-8
EINECS: 225-379-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR