2-Amino-5-nitropyrimidin

Lieferant: Molekula

MOLE54630107-1GEA 0 EUR
MOLE54630107-1G
2-Amino-5-nitropyrimidin
2-Amino-5-nitropyrimidine
Formel: C₄H₄N₄O₂
Molekulargewicht: 140,1 g/mol
Schmelzpunkt: 235 °C
Dichte: 1,558 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006103
CAS-Nummer: 3073-77-6
EINECS: 221-348-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR