2-Formylbenzoesäure

Lieferant: Molekula

Synonyme: 2-CarboxybenzaldehydPhthalaldehydsäure

MOLE36243592-100GEA 138 EUR
MOLE36243592-100G
2-Formylbenzoesäure
2-Formylbenzoesäure
Formel: C₈H₆O₃
Molekulargewicht: 150,13 g/mol
Siedepunkt: 101 °C (0,4 mmHg)
Schmelzpunkt: 95…98 °C
Dichte: 1,404 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003336
CAS-Nummer: 119-67-5
EINECS: 204-342-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR