Amantadin
Lieferant: Molekula
Synonyme:
1-Aminoadamantan
, 1-Aminotricyclo[3.3.1.1(3,7)]decan
, 1-Adamantylamin
MOLEM61882414EA
0
EUR
MOLEM61882414
Amantadin
Amantadin
Formel:
C₁₀H₁₇N Molekulargewicht: 151,25 g/mol Siedepunkt: 214 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 82 °C |
MDL Number:
MFCD00074732 CAS-Nummer: 768-94-5 EINECS: 212-201-2 Merck Index: 12,00389 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...