1-Naphthalinsulfonylchlorid
Lieferant: Molekula
Synonyme: 1-Naphthalinsulfonsäurechloridα-NaphthalinsulfonylchloridNaphthalin-1-sulfonylchloridα-NaphthalinsulfonsäurechloridNaphthalin-1-sulfonsäurechlorid
MOLE10636390-5GEA 88.3 EUR
MOLE10636390-5G
1-Naphthalinsulfonylchlorid
1-Naphthalinsulfonylchlorid
Formel: C₁₀H₇ClO₂S
Molekulargewicht: 226,68 g/mol
Siedepunkt: 194 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 67 °C
MDL Number: MFCD00003984
CAS-Nummer: 85-46-1
EINECS: 201-609-6
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II