Phthalimid Kaliumsalz
Lieferant: Molekula
Synonyme: Phthalsäureimid KaliumsalzN-KaliumphthalsäureimidN-KaliumphthalimidKaliumphthalimidKaliumphthalsäureimid1,2-Benzoldicarbonsäureimid Kaliumsalz
MOLEM70958619EA 0 EUR
MOLEM70958619
Phthalimid Kaliumsalz
Phthalimid Kaliumsalz
Formel: C₈H₄KNO₂
Molekulargewicht: 185,22 g/mol
Schmelzpunkt: > 300 °C
Dichte: 1,634 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005887
CAS-Nummer: 1074-82-4
EINECS: 214-046-6