Natriumdesoxycholat
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: Natrium-3α,12α-dihydroxy-5β-cholanoat3α,12α-Dihydroxy-5β-cholan-24-säure NatriumsalzDesoxycholsäure Natriumsalz
MOLE13082357-100GEA 243 EUR
MOLE13082357-100G
Natriumdesoxycholat
Natriumdesoxycholat
Formel: C₂₄H₃₉NaO₄
Molekulargewicht: 414,56 g/mol
Schmelzpunkt: 357…365 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064139
CAS-Nummer: 302-95-4
EINECS: 206-132-7