3-Benzoylpropionsäure

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: 4-Phenyl-4-ketobuttersäure4-Phenyl-4-oxobuttersäure

MOLEM80870947EA 0 EUR
MOLEM80870947
3-Benzoylpropionsäure
3-Benzoylpropionsäure
Formel: C₁₀H₁₀O₃
Molekulargewicht: 178,19 g/mol
Siedepunkt: 325 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 114…117 °C
MDL Number: MFCD00002792
CAS-Nummer: 2051-95-8
EINECS: 218-135-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR