5-(2-Bromphenyl)-1H-tetrazol
Lieferant: Molekula
MOLEM85598531EA 0 EUR
MOLEM85598531
5-(2-Bromphenyl)-1H-tetrazol
5-(2-Bromphenyl)-1H-tetrazol
Formel: C₇H₅BrN₄
Molekulargewicht: 225,05 g/mol
Schmelzpunkt: 183…184 °C
MDL Number: MFCD00151799
CAS-Nummer: 73096-42-1