Methyl-m-toluat
Lieferant: Molekula
Synonyme: 3-TolylsäuremethylesterMethyl-3-methylbenzoatm-Toluylsäuremethylester3-Toluylsäuremethylester3-Methylbenzoesäuremethylester
MOLE11372927-100GEA 120 EUR
MOLE11372927-100G
Methyl-m-toluat
Methyl-m-toluat
Formel: C₉H₁₀O₂
Molekulargewicht: 150,18 g/mol
MDL Number: MFCD00008436
CAS-Nummer: 99-36-5
EINECS: 202-753-2