4-Formylbenzoesäure
Lieferant: Molekula
Synonyme: Terephthalaldehydsäure4-Carboxybenzaldehyd
MOLE17036513-100GEA 207 EUR
MOLE17036513-100G
4-Formylbenzoesäure
4-Formylbenzoesäure
Formel: C₈H₆O₃
Molekulargewicht: 150,13 g/mol
Siedepunkt: 306 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 148 °C
MDL Number: MFCD00006951
CAS-Nummer: 619-66-9
EINECS: 210-607-4