2-(4-Aminophenyl)ethanol
Lieferant: Molekula
Synonyme: 4-Aminophenethylalkohol2-(4-Aminophenyl)ethylalkohol
MOLEM89211937EA 0 EUR
MOLEM89211937
2-(4-Aminophenyl)ethanol
2-(4-Aminophenyl)ethanol
Formel: C₈H₁₁NO
Molekulargewicht: 137,18 g/mol
Siedepunkt: 235…255 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 108 °C
MDL Number: MFCD00007922
CAS-Nummer: 104-10-9
EINECS: 203-174-8