1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol Hemihydrat
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme:
2-Methyl-1,1,1-trichlor-2-propanol Hemihydrat
, Acetonchloroform Hemihydrat
, Chlorbutanol Hemihydrat
, Chlorbutol Hemihydrat
, β,β,β-Trichlor-tert-butylalkohol Hemihydrat
, Chloreton Hemihydrat
PROOMM0535.00EA
1200
EUR
PROOMM0535.00
1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol Hemihydrat
1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol Hemihydrat
Formel:
C₈H₁₆Cl₆O₃ Molekulargewicht: 372,93 g/mol Siedepunkt: 167 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 78 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02179352 CAS-Nummer: 6001-64-5 EINECS: 200-317-6 |