6-Propyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinon
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Achtung
Synonyme: 4-Propyl-2-thiouracil4-Hydroxy-2-mercapto-6-propylpyrimidinPropylthiouracil
PROOICRS0403EA 0 EUR
PROOICRS0403
6-Propyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinon
6-Propyl-2-thiouracil
Formel: C₇H₁₀N₂OS
Molekulargewicht: 170,24 g/mol
Siedepunkt: 448 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 215…218 °C
MDL Number: MFCD00006041
CAS-Nummer: 51-52-5
EINECS: 200-103-2
Merck Index: 12,08054