1,8-Cineol
Lieferant: Roth Carl
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,8-Cineol
, Limonen-1,8-oxid
, 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octan
, 1,8-Epoxy-p-menthan
ROTH7244.1EA
33.9
EUR
ROTH7244.1
1,8-Cineol
Eucalyptol
Formel:
C₁₀H₁₈O Molekulargewicht: 154,25 g/mol Siedepunkt: 176…177 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1,5 °C Dichte: 0,92 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 46 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00167977 CAS-Nummer: 470-82-6 EINECS: 207-431-5 UN-Nummer: 3271 ADR: 3,III Merck Index: 12,03940 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...