2,4-Pyridindicarbonsäure
Lieferant: Molekula
Synonyme: LutidinsäurePCA
MOLEM71829726EA 0 EUR
MOLEM71829726
2,4-Pyridindicarbonsäure
Pyridin-2,4-dicarbonsäure
Formel: C₇H₅NO₄
Molekulargewicht: 167,12 g/mol
Siedepunkt: 357 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 246…248 °C
Dichte: 0,942 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00149413
CAS-Nummer: 499-80-9
EINECS: 207-892-2