2-Aminophenylboronsäure
Lieferant: Molekula
Synonyme: (2-Aminophenyl)metaborsäure2-AminobenzolboronsäureDihydroxy(2-aminophenyl)boran
MOLEM72836250EA 0 EUR
MOLEM72836250
2-Aminophenylboronsäure
2-Aminophenylboronsäure
Formel: C₆H₈BNO₂
Molekulargewicht: 136,95 g/mol
MDL Number: MFCD01074645
CAS-Nummer: 5570-18-3