3-Aminophenylboronsäure Monohydrat

Lieferant: Molekula

Synonyme: (3-Aminophenyl)metaborsäure MonohydratDihydroxy(3-aminophenyl)boran Monohydrat3-Aminobenzolboronsäure Monohydrat

MOLE64941781-1GEA 80.6 EUR
MOLE64941781-1G
3-Aminophenylboronsäure Monohydrat
3-Aminophenylboronsäure Monohydrat
Formel: C₆H₈BNO₂·1H₂O
Molekulargewicht: 154,96 g/mol
MDL Number: MFCD00149554
CAS-Nummer: 206658-89-1
EINECS: 250-189-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR