Xylit
Lieferant: Molekula
Synonyme:
Xylitol
, (2S,4R)-Pentan-1,2,3,4,5-pentol
MOLEM77558672EA
0
EUR
MOLEM77558672
Xylit
Xylit
Formel:
C₅H₁₂O₅ Molekulargewicht: 152,15 g/mol Siedepunkt: 495 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 94 °C Dichte: 1,52 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064292 CAS-Nummer: 87-99-0 EINECS: 201-788-0 Merck Index: 12,10218 |