Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
cholesterin
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"13"
  Listenansicht Galerieansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Cholesterin, ultrarein
Artikel-Nr: (22749.233)
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Cholesterin GPR RECTAPUR®
UOM:  1 * 250 g
Lieferant:  PanReac AppliChem
Beschreibung:   Cholesterin
Lieferant:  Alfa Aesar
Beschreibung:   Cholesterin
Artikel-Nr: (228111-5)
Lieferant:  Merck Millipore (Calbiochem‎)
Beschreibung:   Cholesterin
UOM:  1 * 5 g
Lieferant:  MP Biomedicals
Beschreibung:   Cholesterol monohydrate is practically insoluble in water (less then 0,5 mg/100 ml of water); slightly soluble in alcohol (1,29% w/w at 20 °C), more s...
Lieferant:  Spectrum Chemical
Beschreibung:   BSE/TSE statement (available upon request) Allergen statement (available upon request)
Lieferant:  MP Biomedicals
Beschreibung:   Cholesterol is the principal sterol of the higher animals, found in all body tissues. It is the main constituent of gallstones and all biological memb...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8  von 13
  1  2  Nächste