β-Alanin
Lieferant: Molekula
Synonyme:
H-Bala-OH
, H-β-Ala-OH
, 3-Aminopropansäure
, 3-Aminopropionsäure
MOLEM12123234EA
0
EUR
MOLEM12123234
β-Alanin
β-Alanin
Formel:
C₃H₇NO₂ Molekulargewicht: 89,09 g/mol Siedepunkt: 201 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 94 °C Dichte: 1,44 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008200 CAS-Nummer: 107-95-9 EINECS: 203-536-5 Merck Index: 13,00204 |