Cholesterin
Lieferant: Molekula
Synonyme:
3β-Hydroxy-5-cholesten
, 5-Cholesten-3β-ol
, Cholesterol
, Cholest-5-en-3β-ol
MOLE13575167-500GEA
552
EUR
MOLE13575167-500G
Cholesterin
Cholesterin
Formel:
C₂₇H₄₆O Molekulargewicht: 386,66 g/mol Siedepunkt: 360 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 147…150 °C Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00003646 CAS-Nummer: 57-88-5 EINECS: 200-353-2 Merck Index: 13,02221 |