EDTA Eisen(III)mononatriumsalz
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Natrium-Eisen(III)-EDTA
, Natriumferedetat
, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Eisen(III)natriumsalz
, Edetinsäure Eisen(III)natriumsalz
, Eisen(III)-Natrium-edetat
, Ethylendinitrilotetratetraessigsäure Eisen(III)natriumsalz
, Ethylendiamintetraessigsäure Eisen(III)natriumsalz
, Eisen(III)natriumethylendiamintetraacetat
88995.36EA
176
EUR
88995.36
88995.A3
88995.22
EDTA Eisen(III)mononatriumsalz
EDTA Eisen(III)mononatriumsalz
Formel:
C₁₀H₁₂FeN₂NaO₈ Molekulargewicht: 367,05 g/mol Schmelzpunkt: 80 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00078215 CAS-Nummer: 15708-41-5 EINECS: 239-802-2 Merck Index: 12,04076 |