4-Chlorstyrol

Lieferant: Molekula

MOLEM80739849EA 0 EUR
MOLEM80739849
4-Chlorstyrol
4-Chlorstyrol
Formel: C₈H₇Cl
Molekulargewicht: 138,6 g/mol
Siedepunkt: 192 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –15,9 °C
Dichte: 1,155 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000632
CAS-Nummer: 1073-67-2
EINECS: 214-028-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR