Methylrot 0,1% (w/v) in Ethanol
Gefahr
Synonyme: 2-(4-(Dimethylamino)phenylazo)benzoesäure
38698.AEEA 22 EUR
38698.AE
Methylrot 0,1% (w/v) in Ethanol
Methylrot
Formel: C₁₅H₁₅N₃O₂
Molekulargewicht: 269,3 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002425
CAS-Nummer: 493-52-7
EINECS: 207-776-1
UN-Nummer: 1170
ADR: 3,II