Bromphenolblau Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Synonyme:
3,3',5,5'-Tetrabromphenolsulfonphthalein Natriumsalz
, 4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-yliden)bis[2,6-dibromphenol]-S,S-dioxid Natriumsalz
, Bromphenolblau wasserlöslich
, Natrium-α-(3,5-dibrom-4-oxo-2,5-cyclohexadienyliden)-α-(3,5-dibrom-4-hydroxyphenyl)toluolsulfonat
M-Clarity™ quality level = MQ200
B8026-25GEA
281
EUR
B8026-25G
SIALB8026-50G
B8026-5G
Bromphenolblau Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Bromphenolblau Natriumsalz
Formel:
C₁₉H₉Br₄NaO₅S Molekulargewicht: 691,95 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013793 CAS-Nummer: 34725-61-6 EINECS: 252-170-2 |