3-Chinolincarbonsäure
Lieferant: Molekula
MOLE65676498/1KGEA 0 EUR
MOLE65676498/1KG MOLE65676498/500G MOLE65676498-1G MOLE65676498/2KG
3-Chinolincarbonsäure
3-Chinolincarbonsäure
Formel: C₁₀H₇NO₂
Molekulargewicht: 173,17 g/mol
Siedepunkt: 345 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 282…283 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006770
CAS-Nummer: 6480-68-8
EINECS: 229-337-3