Phenolrot Natriumsalz
Lieferant: Molekula
Synonyme: 4,4-(3H-2,1-Benzoxathiol-3- yliden)bisphenol-1,1-dioxid) NatriumsalzPhenolsulfonphthalein NatriumsalzNatriumhydrogen-4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-yliden)bisphenolat-S,S-dioxidPhenolrot wasserlöslich
MOLE45234408-25GEA 68 EUR
MOLE45234408-25G
Phenolrot Natriumsalz
Phenolrot Natriumsalz
Formel: C₁₉H₁₃NaO₅S
Molekulargewicht: 376,35 g/mol
Schmelzpunkt: 285 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066901
CAS-Nummer: 34487-61-1
EINECS: 252-057-8
Merck Index: 12,07397