Saffran, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Synonyme:
C.I. 75100
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
S8381-5GEA
414
EUR
S8381-5G
S8381-1G
Saffran, Sigma-Aldrich®
Saffran
Molekulargewicht:
976,96 g/mol |
CAS-Nummer:
84604-17-1 EINECS: 283-295-0 |