Thymolblau Natriumsalz

Lieferant: Molekula

Synonyme: Natriumhydrogen-4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-yliden)bis[5-methyl-2-(1-methylethyl)phenolat]-S,S-dioxidThymolblau wasserlöslichThymolsulfonphthalein Natriumsalz

MOLEM16261221EA 91.6 EUR
MOLEM16261221
Thymolblau Natriumsalz
Thymolblau Natriumsalz
Formel: C₂₇H₂₉NaO₅S
Molekulargewicht: 488,58 g/mol
Schmelzpunkt: 283 °C
Dichte: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00151093
CAS-Nummer: 62625-21-2
EINECS: 263-650-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR