Säurefuchsin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Synonyme: Fuchsin S3-(1-(4-Amino-3-methyl-5-sulfonatophenyl)-1-(4-amino-3-sulfonatophenyl)methylen)cyclohexa-1,4-diensulfonsäureFuchsin sauer Dinatriumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
F8129-50GEA 157 EUR
F8129-50G F8129-25G F8129-100G
Säurefuchsin, Sigma-Aldrich®
Säurefuchsin
Formel: C₂₀H₁₇N₃Na₂O₉S₃
Molekulargewicht: 585,55 g/mol
Schmelzpunkt: > 130 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013286
CAS-Nummer: 3244-88-0
EINECS: 221-816-5
Merck Index: 12,00109