Eosin G, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Achtung
Synonyme: 2,4,5,7-Tetrabromfluorescein DinatriumsalzTetrabromfluorescein DinatriumsalzEosin gelbstichigEosin G DinatriumsalzEosin gelblichEosin 225Eosin Y DinatriumsalzSolvent Red 43Dinatrium-2-(2,4,5,7-tetrabrom-6-oxido-3-oxoxanthen-9-yl)benzoatEosin Y2′,4′,5′,7′-Tetrabrom-3′,6′-dihydroxyspiro [2-benzofuran-3,9′-xanthen]-1-on Dinatriumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
230251-25GEA 173 EUR
230251-25G
Eosin G, Sigma-Aldrich®
Eosin G
Formel: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
Molekulargewicht: 691,86 g/mol
Schmelzpunkt: 295…296 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005040
CAS-Nummer: 17372-87-1
EINECS: 241-409-6
Merck Index: 13,03634