Eosin G, Certistain® für die Mikroskopie, Sigma-Aldrich®
Achtung
Synonyme: 2,4,5,7-Tetrabromfluorescein DinatriumsalzTetrabromfluorescein DinatriumsalzEosin gelbstichigEosin G DinatriumsalzEosin gelblichEosin 225Eosin Y DinatriumsalzSolvent Red 43Dinatrium-2-(2,4,5,7-tetrabrom-6-oxido-3-oxoxanthen-9-yl)benzoatEosin Y2′,4′,5′,7′-Tetrabrom-3′,6′-dihydroxyspiro [2-benzofuran-3,9′-xanthen]-1-on Dinatriumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.15935.0025EA 58.4 EUR
1.15935.0025 1.15935.0100
Eosin G, Certistain® für die Mikroskopie, Sigma-Aldrich®
Eosin G
Formel: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
Molekulargewicht: 691,86 g/mol
Schmelzpunkt: 295…296 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005040
CAS-Nummer: 17372-87-1
EINECS: 241-409-6
Merck Index: 13,03634
IVDLogo
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 300 g/l (20 °C)
Melting Point 295 - 296 °C
Molar Mass 691.86 g/mol
Bulk Density 710 kg/m3
pH 9.2 (10 g/l, H2O, 20 °C)